Få mere at vide
Dibutylamin, TRC
Artikelnummer. 30382804
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30382804 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30382804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD462738250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutylamine
CAS 111-92-2
Molekylær formel C8 H19 N
Mængde 250 mL
Synonym Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
SMIL CCCCNCCCC
IUPAC navn N-butylbutan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Formel vægt 129.1517