Få mere at vide
Dibutylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876350
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876350 2.5 L
15828950 100 mL
15866350 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15876350 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032222500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-92-2
Tekniske data
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.76 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 160°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)2NH
MDL nummer MFCD00009429
Mængde 2.5 L
Synonym Dibutylamine, N-Butyl-1-butanamine, Dibutylamine
Molekylvægt (g/mol) 129.24