Få mere at vide
Dibutylamin, EssentQ, Scharlab
Artikelnummer. 11319953
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319953 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11319953 Leverandør Scharlab Leverandørnr. DI03001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
CAS 111-92-2
Molekylær formel C8H19N
Mængde 1 L
InChI nøgle JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCNCCCC
IUPAC navn dibutylamin
Molekylvægt (g/mol) 129.25
Grad EssentQ
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutylamin, til syntese
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i