Få mere at vide
Dibutyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 544-40-1 |
| Smeltepunkt | -80°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 188.7°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)3S(CH2)3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009468 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Dibutyl sulfide, Butyl sulfide, Dibutyl sulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.29 |
| Grad | Research |