Få mere at vide
Dibutylsuccinat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15230213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15230213 25 mL 25ml
15289826 5 mL 5ml
15299826 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15230213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453010250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-03-7 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-03-7
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.3
InChI nøgle YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl succinate, tabutrex, succinic acid di-n-butyl ester, di-n-butyl succinate, tabatrex, dibutylsuccinate, butyl butanedioate, butanedioic acid, dibutyl ester, succinic acid dibutyl ester, dnbs
PubChem CID 8830
ChEBI CHEBI:82263
IUPAC navn dibutylbutandioat
SMIL CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl succinate
Smeltepunkt -29.0°C
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 274.0°C
Flammepunkt 144°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel C4H9O2CH2CH2CO2C4H9
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly.
Formel vægt 230.3
Procent renhed 99%