Få mere at vide
Dibutyl Sebacate, TRC
Artikelnummer. 30133003
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133003 5 g
17970065 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4295255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-43-3
Molekylær formel C18 H34 O4
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Synonym Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
IUPAC navn Dibutyldekanedioat
SMIL CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl Sebacate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formel vægt 314.2457