Få mere at vide
Dibutyl Sebacate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl Sebacate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 314.2457 |