Få mere at vide
Dibutylsebacat, Mikromol™
Artikelnummer. 17920035
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17920035 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17920035 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0925.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dibutyl Sebacat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl Sebacate
CAS 109-43-3
Analyt- eller komponentnavne Dibutyl Sebacate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H34 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
InChI formel InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
IUPAC navn Dibutyldekanedioat
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Mængde 500 mg
Formel vægt 314,2457 g/mol