Få mere at vide
Dibutylsebacat, 93%
Artikelnummer. 10697844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697844 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10410831 250 g Glasflaske 250g
10400831 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697844 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406650025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-43-3
Molekylær formel C18H34O4
Molekylvægt (g/mol) 314.46
MDL nummer MFCD00027218
InChI nøgle PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC navn dibutyldecandioat
SMIL CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl sebacate
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 0.9400g/mL
Flammepunkt 167°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4400 to 1.442
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 314.46
Procent renhed 93%
Fysisk form Væske