Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl sebacate |
| Smeltepunkt | -12 °C |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Flammepunkt | 167 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 91% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3 |
| Brydningsindeks | 1,4400 til 1,442 |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |