Få mere at vide
Dibutyl Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30378689
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30378689 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30378689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD429497100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-butyl ester D4
CAS 93952-11-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 2H4 H18 O4
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dibutyl ester (9CI), Di-n-butyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid, Bis-butyl Ester D4 (phenyl D4), Dibutyl Phthalate-d4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid dibutyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(C(=O)OCCCC)c1[2H]
IUPAC navn dibutyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 282.37
Formel vægt 282.1769
Procent renhed >95