Få mere at vide
Dibutylfosfit, 14,5-16% P
Artikelnummer. 10573701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573701 100 g Glasflaske 100g
10337520 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155061000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CAS: 1809-19-4 | C8H19O3P | 194,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1809-19-4
Molekylær formel C8H19O3P
Molekylvægt (g/mol) 194.21
MDL nummer MFCD00066633
InChI nøgle OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
PubChem CID 6327349
IUPAC navn dibutoxy(oxo)phosphanium
SMIL CCCCO[P+](=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl phosphite
Navn note 96%
Tæthed 0.9950g/mL
Kogepunkt 118 °C til 119 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt 121 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Brydningsindeks 1,4225 til 1,4245
Mængde 100 g
Beilstein 01, I, 187
Specifik vægtfylde 0.995
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 194.21
Procent renhed 14,5 til 16% (P)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.