Få mere at vide
Dibutylfosfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-butylphosphate |
| CAS | 107-66-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H19 O4 P |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Butyl phosphate, (BuO)2(HO)PO (6CI), DBP, DP 4, DP 4 (coupling agent), Di-n-Butyl phosphate, Dibutyl acid phosphate, Dibutyl hydrogen phosphate, Dibutyl phosphate, HDBP, NSC 203039, NSC 22313 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCCOP(=O)(O)OCCCC |
| IUPAC navn | dibutylhydrogenfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.21 |
| Vis mere |