Få mere at vide
Dibutyl Phosphate-d18, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl Phosphate-d18 |
| CAS | 156213-21-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8HD18O4P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d18-ol Hydrogen Phosphate, Butyl Phosphate, (BuO)2(HO)PO-d18, DBP-d18, DP 4-d18, DP 4 (coupling agent)-d18, Di-n-Butyl Phosphate-d18, Dibutyl Acid Phosphate-d18, Dibutyl Hydrogen Phosphate-d18, Dibutyl Phosphate-d18, HDBP-d18, NSC 203039-d18, NSC 22313-d18, Phosphoric Acid Dibutyl Ester-d18 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.32 |
| Procent renhed | >95 |