Få mere at vide
Dibutylfosfat, 97%
Artikelnummer. 10678994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10678994 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10742294 250 g Glasflaske 250g
10626051 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678994 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406640025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 107-66-4 | C8H19O4P | 210,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-66-4
Molekylær formel C8H19O4P
Molekylvægt (g/mol) 210.21
MDL nummer MFCD00015245
InChI nøgle JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC navn dibutylhydrogenphosphat
SMIL CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl phosphate
Navn note 97%
Surhed 259 til 267 mg KOH/g
Smeltepunkt -13,0 °C
Tæthed 1.0580g/mL
Kogepunkt 250,0 °C
Flammepunkt 180 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Brydningsindeks 1,4270 til 1,4290
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1.058
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.