Få mere at vide
Dibutylfenylphosphat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl Phenyl Phosphate |
| CAS | 2528-36-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H23 O4 P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butyl phenyl phosphate ((BuO)2(PhO)PO) (6CI, 7CI), Dibutyl phenyl phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23O4P/c1-3-5-12-16-19(15,17-13-6-4-2)18-14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOP(=O)(OCCCC)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | dibutylfenylfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.3 |
| Vis mere |