Få mere at vide
Dibutyl Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl maleate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7- |
| Formel vægt | 228.1362 |