Få mere at vide
Dibutyl maleate, 97%
Artikelnummer. 10431202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431202 250 g Glasflaske 250g
10123441 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353102500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-76-0 | C12H20O4 | 228.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-76-0
Molekylær formel C12H20O4
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00009447,MFCD00065141
InChI nøgle JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonym dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC navn dibutyl (Z)-but-2-endioat
SMIL CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl maleate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 274°C to 277°C
Flammepunkt 120°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4440 to 1.446
Mængde 250 g
Beilstein 02, IV, 2209
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 228.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl maleate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.