Få mere at vide
Dibutyl L-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl L-Tartrate |
| CAS | 15763-01-6 |
| Molekylær formel | C12H22O6 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Dibutyl Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Dibutyl Ester, Tartaric Acid Dibutyl Ester, (+)-Dibutyl Tartrate, (+)-Tartaric acid Dibutyl Ester, (2R,3R)-Di-n-butyl Tartrate, (2R,3R)-Dibutyl Tartrate, Di-n-butyl L-Tartrate, Dibutyl (+)-L-Tartrate, Dibutyl (R,R)-Tartrate, Dibutyl L-(+)-Tartrate, Dibutyl Tartrate, ENT 396, L-(+)-Tartaric Acid Dibutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O6/c1-3-5-7-17-11(15)9(13)10(14)12(16)18-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |