Få mere at vide
Dibutylether, TRC
Artikelnummer. 30382989
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382989 50 mL
30379202 500 mL
30378816 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42946550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Synonym Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
IUPAC navn 1-butoxybutan
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-butylether
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formel vægt 130.1358