Få mere at vide
Dibutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -95°C |
| Tæthed | 0.769 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 140°C to 143°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3CH2CH2CH2)2O |
| MDL nummer | MFCD00009461 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Dibutyl ether, Dibutyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Grad | Research |