Få mere at vide
Dibutyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894501
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894501 25 mL
15804511 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894501 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202420025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-45-8
Tekniske data
Smeltepunkt -94°C
Tæthed 0.94 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
MDL nummer MFCD00009467
Mængde 25 mL
Synonym Dibutyl disulfide, Butyl disulfide, Dibutyl disulfide
Molekylvægt (g/mol) 178.36