Få mere at vide
Dibutyl Adipat, TRC
Artikelnummer. 30383634
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30383634 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30383634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4266105ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid-di-n-butyl ester
CAS 105-99-7
Molekylær formel C14 H26 O4
Mængde 5 mL
Synonym Adipic acid, dibutyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, dibutyl ester (9CI), 3PS, Adimoll DB, Adipic acid di-n-butyl ester, Butyl adipate, Cetiol B, Di-n-butyl adipate, Dibutyl adipate, Dibutyl hexanedioate, Experimental Tick Repellent 3, Experimental Tick Repellent 3PS, Monocizer W 260, NSC 8086, Polycizer W 260, W 260
InChI formel InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
IUPAC navn dibutylhexanedioat
Molekylvægt (g/mol) 258.35
Formel vægt 258.1831