Få mere at vide
Dibutyl adipate, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31027722
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31027722 25 g 25g
31020761 1 kg 1kg
31016878 100 g 100g
31026446 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31027722 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12424225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl adipate
CAS 105-99-7
Molekylær formel C14H26O4
MDL nummer MFCD00009451
Mængde 25 g
SMIL O=C(OCCCC)CCCCC(OCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 258.35
Procent renhed 99%