Få mere at vide
Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate |
| CAS | 89197-75-1 |
| Molekylær formel | C12H27O5P |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O5P/c1-3-5-10-15-18(14,16-11-6-4-2)17-12-8-7-9-13/h13H,3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOP(OCCCC)(OCCCCO)=O |
| IUPAC navn | dibutyl 4-hydroxybutyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.31 |
| Formel vægt | 282.1596 |