Få mere at vide
Dibutyl 3-Hydroxybutyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl 3-Hydroxybutyl Phosphate |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O5P/c1-4-6-9-15-18(14,16-10-7-5-2)17-11-8-12(3)13/h12-13H,4-11H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 282.1596 |