Få mere at vide
Dibutyl 3,3'-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyl 3,3'-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)dipropionate |
| CAS | 1372787-88-6 |
| Molekylær formel | C16H31NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(3-Butoxy-3-oxopropyl)-N-(2-hydroxyethyl)-b-alanine butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31NO5/c1-3-5-13-21-15(19)7-9-17(11-12-18)10-8-16(20)22-14-6-4-2/h18H,3-14H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(OCCCC)CCN(CCO)CCC(=O)OCCCC |
| IUPAC navn | butyl 3-[(3-butoxy-3-oxopropyl)-(2-hydroxyethyl)amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.43 |