Få mere at vide
Dibucaine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16418528 10 g
16400998 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16418528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0552
MedChemExpress Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibucaine
CAS 85-79-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H29N3O2
Mængde 10 g
Synonym Cinchocaine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (104.82 mM)
SMIL O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC
Molekylvægt (g/mol) 343.46
Formel vægt 343.46
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation