Få mere at vide
Dibucain Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinchocaine hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H |
| Formel vægt | 379.2027 |