Få mere at vide
Dibucainhydrochlorid
Artikelnummer. 15495099
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495099 5 g 5g
15405109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62804.06
 Begrænset vare
På lager
Potent, langtidsvirkende lokalbedøvelse | CAS: 61-12-1 | C20H30ClN3O2 | 379,929 g/mol
Det påføres som et potent, langtidsvirkende lokalbedøvelsesmiddel. Det bruges som bedøvelsesmiddel til spinal anæstesi. Mere almindeligt er det en komponent i rektal medicin, der bruges til betændelse af anus og til symptomatisk behandling af hæmorider og fissurer i anus.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det påføres som et potent, langtidsvirkende lokalbedøvelsesmiddel. Det bruges som bedøvelsesmiddel til spinal anæstesi. Mere almindeligt er det en komponent i rektal medicin, der bruges til betændelse af anus og til symptomatisk behandling af hæmorider og fissurer i anus.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand, alkohol, acetone eller kloroform
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-12-1
Molekylær formel C20H30ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 379.929
MDL nummer MFCD00012735
InChI nøgle IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibucaine hydrochloride, dibucaine hcl, cinchocaine hydrochloride, cinchocaine hcl, cincaine chloride, dibucaine cinchocaine hcl, percain, percaine, sovcain
PubChem CID 521951
ChEBI CHEBI:59735
IUPAC navn 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide;hydrochloride
SMIL CCCCOC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)C(=O)NCCN(CC)CC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibucaine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,3031
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, alkohol, acetone eller kloroform
Formel vægt 379.92
Fysisk form Krystallinsk pulver