Få mere at vide
Dibromopropamidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromopropamidine hydrochloride |
| CAS | 50357-61-4 |
| Molekylær formel | C17 H18 Br2 N4 O2 . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-, dihydrochloride (9CI), Dibromopropamidine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18Br2N4O2.2ClH/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;;/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(OCCCOc2ccc(cc2Br)C(=N)N)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-carbamimidoylphenoxy)propoxy]benzenecarboximidamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 543.08 |
| Formel vægt | 539.933 |