Få mere at vide
Dibromonitromethan, TRC
Artikelnummer. 30134226
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134226 100 mg
30007168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425710100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-91-4
Molekylær formel C H Br2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 218.83
Synonym Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
IUPAC navn dibro(nitro)metan
SMIL [O-][N+](=O)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromonitromethane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formel vægt 216.8374