Få mere at vide
Dibrommethan, TRC
Artikelnummer. 30374443
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30374443 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30374443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42564510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromomethane
CAS 74-95-3
Molekylær formel C H2 Br2
Mængde 10 g
Synonym Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
InChI formel InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMIL BrCBr
IUPAC navn dibromomethan
Molekylvægt (g/mol) 173.83
Formel vægt 171.8523