Få mere at vide
Dibromomethane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849710
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15849710 250 mL
15816500 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849710 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8102780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-95-3
Tekniske data
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 2.49 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 95°C to 97°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000168
Mængde 250 mL
Synonym Dibromomethane, Methylene bromide, Dibromomethane
Molekylvægt (g/mol) 173.83