Få mere at vide
Dibromomethane-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromomethane-d2 |
| CAS | 22117-86-8 |
| Molekylær formel | C D2 Br2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dibromodideuteromethane, Dideuteriodibromomethane, Methylene dibromide-d2, Methylene-d2 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)Br |
| IUPAC navn | dibromo(dideuterio)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.85 |
| Formel vægt | 173.8649 g/mol |
| Vis mere |