Få mere at vide
Dibromomethan, 99%
Beskrivelse
Dibrommethan bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af specialkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det er nyttigt som ekstraktionsmiddel og anvendes til bestemmelse af 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljømæssige farvande. Det er involveret i omdannelsen af katekoler til deres methylendioxyderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dibrommethan anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af specialkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det er nyttigt som ekstraktionsmiddel og anvendes til bestemmelse af 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljømæssige farvande. Det er involveret i omdannelsen af katekoler til deres methylendioxyderivater.
Opløselighed Blandbar med vand
, chloroform, acetone, ether og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aluminium og magnesium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromomethane |
| Navn note | Stabiliseret med 50 ppm BHT |
| Smeltepunkt | -53 °C |
| Tæthed | 2.495 |
| Kogepunkt | 96 °C til 98 °C |
| Brydningsindeks | 1.541 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2664 |
| Beilstein | 969143 |
| Merck Index | 14,6061 |
| Vis mere |