Få mere at vide
Dibromomethan, 99%
Artikelnummer. 11418683
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418683 100 g 100g
11428683 500 g 500g
11438683 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10456.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173,835 g/mol
Dibrommethan bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af specialkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det er nyttigt som ekstraktionsmiddel og anvendes til bestemmelse af 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljømæssige farvande. Det er involveret i omdannelsen af katekoler til deres methylendioxyderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibrommethan anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af specialkemikalier, landbrugskemikalier og lægemidler. Det er nyttigt som ekstraktionsmiddel og anvendes til bestemmelse af 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljømæssige farvande. Det er involveret i omdannelsen af katekoler til deres methylendioxyderivater.
Opløselighed Blandbar med vand
, chloroform, acetone, ether og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aluminium og magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-95-3
Molekylær formel CH2Br2
Molekylvægt (g/mol) 173.835
MDL nummer MFCD00000168
InChI nøgle FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC navn dibrommethan
SMIL C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromomethane
Navn note Stabiliseret med 50 ppm BHT
Smeltepunkt -53 °C
Tæthed 2.495
Kogepunkt 96 °C til 98 °C
Brydningsindeks 1.541
Mængde 100 g
FN nummer UN2664
Beilstein 969143
Merck Index 14,6061
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform, acetone, ether og alkohol.
Formel vægt 173.85
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibromomethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide