Få mere at vide
Dibromomethan, 99%
Artikelnummer. 10124523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124523 1 L Glasflaske 1 L
10615532 100 mL Glasflaske 100ml
10224570 500 mL Glasflaske 500ml
11984481 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10124523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112830010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-95-3 | KF2BR2 | 173,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-95-3
Molekylær formel CH2Br2
Molekylvægt (g/mol) 173.83
MDL nummer MFCD00000168
InChI nøgle FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC navn dibrommethan
SMIL C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromomethane
Navn note 99%
Smeltepunkt -52,0 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 2.4700g/mL
Kogepunkt 96,0 °C til 98,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2Br2
Brydningsindeks 1,5400 til 1,5420
Mængde 1 L
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Merck Index 15,6133
Specifik vægtfylde 2.47
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, acetone og kloroform
Formel vægt 173.83
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibromomethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide