Få mere at vide
Dibrommalonamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416006
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416006 10 g 10g
11324519 25 g 25g
11334519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22315.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73003-80-2 | C3H4Br2N2O2 | 259.89 g/mol
Dibromomalonamid er et antimikrobielt middel, der bruges i sukkermøller, en forbindelse til lipofile væskesystemer til stofpleje. Det bruges også til at fremstille 5-thioxo-[1,3]dithiolo[4,5-d][1,3]dithiol-2,2-dicarboxylsyrediamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibromomalonamid er et antimikrobielt middel, der anvendes i sukkermøller, en forbindelse til lipofile væskesystemer til stofpleje. Det bruges også til at fremstille 5-thioxo-[1,3]dithiolo[4,5-d][1,3]dithiol-2,2-dicarboxylsyrediamid.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Fugt& lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73003-80-2
Molekylær formel C3H4Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 259.89
MDL nummer MFCD00014803
InChI nøgle SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 175375
SMIL NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromomalonamide
Smeltepunkt 202°C to 207°C
Mængde 10 g
Beilstein 1770873
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dibrompropandiamid
Formel vægt 259.89
Procent renhed ≥98%