Få mere at vide
Dibromoisocyanuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromoisocyanuric Acid |
| CAS | 15114-43-9 |
| Molekylær formel | C3HBr2N3O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Dibromocyanuric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10) |
| SMIL | BrN(C(N1)=O)C(N(Br)C1=O)=O |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.87 |
| Formel vægt | 284.87 |