Få mere at vide
Dibromoiodomethane (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromoiodomethane |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHBr2I/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vægt | 297.749 |