missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibromoformaldoxime, TRC

Artikelnummer. 30375773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375773 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4253001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibromoformaldoxime
CAS 74213-24-4
Molekylær formel CHBr2NO
Mængde 1 g
Synonym Hydroxy-carbonimidic Dibromide, Dibromoformaldehyde Oxime
InChI formel InChI=1S/CHBr2NO/c2-1(3)4-5/h5H
SMIL ON=C(Br)Br
IUPAC navn N-(dibromomethylidene)hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 202.83
Formel vægt 200.8425
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.