Få mere at vide
Dibromoformaldoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromoformaldoxime |
| CAS | 74213-24-4 |
| Molekylær formel | CHBr2NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hydroxy-carbonimidic Dibromide, Dibromoformaldehyde Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/CHBr2NO/c2-1(3)4-5/h5H |
| SMIL | ON=C(Br)Br |
| IUPAC navn | N-(dibromomethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.83 |
| Formel vægt | 200.8425 |