Få mere at vide
Dibromocyanoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30388464
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388464 5 g
30383779 10 g
30382306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30388464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4253105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10222-01-2
Molekylær formel C3 H2 Br2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 241.87
Synonym 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide, AM 7287, Amerstat 300, BE 3S, Biomate 723, Busan 94, DB 20, DBNPA, DBNPA 7287, Dibromocyanoacetamide, Dibromonitrilopropionamide, Dow antimicrobial 7287, Dow bactericide 7287, Dowicil QK 20, Mucosin NT, NSC 98283, Odycide B 340, QK 20, Thor DB 20, X-CIDE 508, X-CIDE 509
IUPAC navn 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid
SMIL NC(=O)C(Br)(Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromocyanoacetamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
Formel vægt 239.8534