missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibromochloronitromethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromochloronitromethane |
| CAS | 1184-89-0 |
| Molekylær formel | CBr2ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dibromo-chloro-nitromethane |
| InChI formel | InChI=1S/CBr2ClNO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| SMIL | [O-][N+](=O)C(Cl)(Br)Br |
| IUPAC navn | dibromo-chloro-nitromethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.28 |
| Formel vægt | 250.7984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?