Få mere at vide
Dibromochloromethan, TRC
Artikelnummer. 30378869
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30378869 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30378869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425205500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Molekylær formel C H Br2 Cl
Mængde 500 mg
Synonym Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
InChI formel InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMIL ClC(Br)Br
IUPAC navn dibro(klor)metan
Molekylvægt (g/mol) 208.28
Formel vægt 205.8134