Få mere at vide
Dibromochloromethan, 97+%
Description
Det giver bromchlorcarben under faseoverførselsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det giver bromchlorcarben under faseoverførselsbetingelser.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares væk fra lys, vand/fugt, oxidationsmidler og varme. Opbevares under inert gas.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dibromochloromethane |
| Smeltepunkt | -22 °C |
| Tæthed | 2.42 |
| Kogepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Brydningsindeks | 1.5475 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1731046 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Merck Index | 14,2135 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Show More |