Få mere at vide
Dibromochloromethane, 97+%
Artikelnummer. 11418776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418776 5 g 5g
11428776 25 g 25g
11438776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16938.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208.277 g/mol
Det giver bromchlorcarben under faseoverførselsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det giver bromchlorcarben under faseoverførselsbetingelser.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares væk fra lys, vand/fugt, oxidationsmidler og varme. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-48-1
Molekylær formel CHBr2Cl
Molekylvægt (g/mol) 208.277
MDL nummer MFCD00000820
InChI nøgle GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
PubChem CID 31296
ChEBI CHEBI:34627
IUPAC navn dibrom(chlor)methan
SMIL C(Cl)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromochloromethane
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 2.42
Kogepunkt 115°C to 118°C
Brydningsindeks 1.5475
Mængde 5 g
Beilstein 1731046
Følsomhed Light and moisture sensitive
Merck Index 14,2135
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 208.28
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibromochloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodibromomethane