Få mere at vide
Dibromobimane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromobimane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 347.9109 |