Få mere at vide
Dibromoacetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30378598
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378598 100 mg
30369438 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30378598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD422760100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3252-43-5
Molekylær formel C2 H Br2 N
Molekylvægt (g/mol) 198.84
Synonym Acetonitrile, dibromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromoacetonitrile, Dibromoacetonitrile
IUPAC navn 2,2-dibromoacetonitrile
SMIL BrC(Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromoacetonitrile
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2HBr2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vægt 196.8476